Få mere at vide
2,6-Di-tert-butylphenol, 98%
Artikelnummer. 11413477
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413477 250 g 250g
11403477 1000 g 1000g
11423477 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17244.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,003g/L. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-39-2
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00008820
InChI nøgle DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC navn 2,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butylphenol
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Tæthed 0.914
Kogepunkt 252°C to 253°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1841887
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 0.003g/L. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butylphenol