Få mere at vide
2,6-Di-tert-butylphenol, 98%
Artikelnummer. 11403477
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403477 1000 g 1000g
11413477 250 g 250g
11423477 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17244.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,003g/L. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-39-2
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00008820
InChI nøgle DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC navn 2,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butylphenol
Smeltepunkt 34 °C til 39 °C
Tæthed 0.914
Kogepunkt 252 °C til 253 °C
Flammepunkt 120 °C (248 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 1000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1841887
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 0,003 g/L. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 98%