Få mere at vide
2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10550721 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10550721 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10550721 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1345/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 128-37-0
Smeltepunkt 69°C
Farve White
Kogepunkt 265°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C15H24O
MDL nummer 11644
Mængde 500 g
Formel vægt 220.35g/mol
Damptryk 0.02mbar at 20°C
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i