Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99%
Beskrivelse
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol bruges som antioxidant til kosmetik, vitaminer, lægemidler, gummi, olier og fedtstoffer. Det bruges som brændstoftilsætningsstof i olieindustrien og bruges også i hydrauliske væsker, turbine- og gearolier og jetbrændstoffer. Det fungerer som en stabilisator i diethylether, tetrahydrofuran og andre laboratoriekemikalier for at forhindre peroxiddannelse. Det er effektivt involveret som en polymerisationsinhibitor i processen med oxidation af allylalkohol til glycerin. Det anvendes til syntese af organoaluminiumforbindelse, methylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol bruges som en antioxidant til kosmetik, vitaminer, lægemidler, gummi, olier og fedtstoffer. Det bruges som brændstoftilsætningsstof i olieindustrien og bruges også i hydrauliske væsker, turbine- og gearolier og jetbrændstoffer. Det fungerer som en stabilisator i diethylether, tetrahydrofuran og andre laboratoriekemikalier for at forhindre peroxiddannelse. Det er effektivt involveret som en polymerisationsinhibitor i processen med oxidation af allylalkohol til glycerin. Det anvendes til syntese af organoaluminiumforbindelse, methylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxid.
Opløselighed
Opløselig i methanol, toluen, isopropanol, methylethylketon, acetone, benzen, petroleumsether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, baser, messing, kobber og kobberlegeringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
| Smeltepunkt | 69 °C til 72 °C |
| Tæthed | 1.048 |
| Kogepunkt | 264 °C til 265 °C |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Lugt | Mild |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1911640 |
| Merck Index | 14,1548 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol