Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99%
Artikelnummer. 11472888
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11472888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16863.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220.356 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol bruges som antioxidant til kosmetik, vitaminer, lægemidler, gummi, olier og fedtstoffer. Det bruges som brændstoftilsætningsstof i olieindustrien og bruges også i hydrauliske væsker, turbine- og gearolier og jetbrændstoffer. Det fungerer som en stabilisator i diethylether, tetrahydrofuran og andre laboratoriekemikalier for at forhindre peroxiddannelse. Det er effektivt involveret som en polymerisationsinhibitor i processen med oxidation af allylalkohol til glycerin. Det anvendes til syntese af organoaluminiumforbindelse, methylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol bruges som en antioxidant til kosmetik, vitaminer, lægemidler, gummi, olier og fedtstoffer. Det bruges som brændstoftilsætningsstof i olieindustrien og bruges også i hydrauliske væsker, turbine- og gearolier og jetbrændstoffer. Det fungerer som en stabilisator i diethylether, tetrahydrofuran og andre laboratoriekemikalier for at forhindre peroxiddannelse. Det er effektivt involveret som en polymerisationsinhibitor i processen med oxidation af allylalkohol til glycerin. Det anvendes til syntese af organoaluminiumforbindelse, methylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxid.
Opløselighed
Opløselig i methanol, toluen, isopropanol, methylethylketon, acetone, benzen, petroleumsether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, baser, messing, kobber og kobberlegeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-37-0
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.356
MDL nummer MFCD00011644
InChI nøgle NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 264°C to 265°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Lugt Mild
Mængde 1000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1911640
Merck Index 14,1548
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,toluene,isopropanol,methyl ethyl ketone,acetone,benzene,petroleum ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 220.36
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol