Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99,8%
Artikelnummer. 10296460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296460 250 g Plastflaske -
10378590 50 g Plastflaske -
13286309 1 kg Plastflaske 1kg
13206319 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10296460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.54 DKK
    262.65 DKK / 250g
    Spare 29.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-37-0
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.35
MDL nummer MFCD00011644
InChI nøgle NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Navn note P.A.
CAS min % 99.75
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69,0 °C til 71,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 265,0 °C
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,8% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Mængde 250 g
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Merck Index 15,155
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i toluen, opløselige i methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzen, methylethylketon, petroleumsether, cellowolve og de fleste andre kulbrinteopløsningsmidler
Viskositet 3,47 mm2/s (0 °C)
Formel vægt 220.35
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri