missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol, TRC

Artikelnummer. 30136868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136868 100 g
30010896 25 g
17960805 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493890100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4130-42-1
Molekylær formel C16 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 234.38
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol, Phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-ethylpheno, 2,6-Di-tert-butyl-p-ethylphenol, 2,6-Ditert-butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2,6-di-tert-butylphenol, BHEB, DBEP, Ionol 2, NSC 14453, Noclizer M 17, Nocrac M 17, Sandant 425, Yoshinox 250
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
SMIL CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-4 ethylphenol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
Formel vægt 234.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.