missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2',5'-Difluoropropiophenone, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11415716
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11415716

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20801.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29112-90-1
Molekylær formel C9H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD00015509
InChI nøgle BXLHXHGCQFJTLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 120137
IUPAC navn 1-(2,5-difluorophenyl)propan-1-one
SMIL CCC(=O)C1=CC(F)=CC=C1F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2',5'-Difluoropropiophenone
Kogepunkt 39°C to 40°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 1 g
Synonym 2',5'-difluoropropiophenone, 1-2,5-difluorophenyl propan-1-one, 2,5-difluoropropiophenone, 1-2,5-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-2,5-difluorophenyl, 1-propanone, 1-2,5-difluorophenyl, fr df bv2, acmc-20aoaw, ksc562o4b, propiophenone, 2',5'-difluoro
Formel vægt 170.16
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.