accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 29112-90-1

CH3OFF

CAS RN 29112-90-1

IUPAC Navn: 1-(2,5-difluorophenyl)propan-1-one
Synonymer: 1-(2,5-difluorophenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol): 170.16
Molekylformel: C9H8F2O
InChi Key: BXLHXHGCQFJTLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC(F)=CC=C1F
Kogepunkt 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater