Få mere at vide
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, 99%
Artikelnummer. 10404555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10404555 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10215960 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150840025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-58-4
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00008825
InChI nøgle JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC navn 2,5-ditert-butylbenzen-1,4-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212°C to 218°C
Farve Beige til Beige-Pink
Tæthed 216g/mL
Flammepunkt 216°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Formel vægt 222.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver