Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 212°C to 218°C |
| Farve | Beige til Beige-Pink |
| Tæthed | 216g/mL |
| Flammepunkt | 216°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |