Få mere at vide
2,5-di-tert-butylhydroquinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482038
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482038 250 g 250g
11472038 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14606.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-58-4
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00008825
InChI nøgle JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC navn 2,5-ditert-butylbenzen-1,4-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Tæthed 1.07
Kogepunkt 321°C
Flammepunkt >200°C (392°F)
Mængde 250 g
Beilstein 2049542
Formel vægt 222.33
Procent renhed ≥98%