Få mere at vide
2-(4-tert-butylphenyl)ethanol, 96%
Artikelnummer. 11323177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323177 5 g 5g
11333177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13611.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 5406-86-0 | C12H18O | 178,275 g/mol
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5406-86-0
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.275
MDL nummer MFCD00236023
InChI nøgle NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 79410
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Smeltepunkt 31 °C til 35 °C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 141 °C til 143 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.5209
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2246595
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 178.28
Procent renhed 96%