Få mere at vide
2,4-Dimethoxypyrimidine, 98+%
Artikelnummer. 11405510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405510 1 g 1g
11415510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25799.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3551-55-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3551-55-1
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.142
MDL nummer MFCD00056028
InChI nøgle KEVRHVMWBKFGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dimethoxy, unii-980k6dh82b, dimethoxypyrimidine, zlchem 892, pubchem7104, acmc-1adzt, 2,4-dimethoxy-pyrimidine, ksc911k2l, 2,4-dimethoxypyrimidine, kevrhvmwbkfglo-uhfffaoysa
PubChem CID 137976
IUPAC navn 2,4-dimethoxypyrimidin
SMIL COC1=NC(=NC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxypyrimidine
Smeltepunkt 17°C
Tæthed 1.1501
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 1 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed ≥98%