Få mere at vide
2,4-difluorphenylacetone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10651875 1 g Glasflaske 1g
10341113 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651875 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 274682-91-6 | C9H8F2O | 170.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274682-91-6
Molekylær formel C9H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD02258866
InChI nøgle XVHHDTNIOCSTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-difluorophenyl propan-2-one, 2,4-difluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-difluorophenyl propanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-propanone, 1-2,4-difluoro-phenyl-propane-2-one
PubChem CID 2734881
IUPAC navn 1-(2,4-difluorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorophenylacetone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (F)2C6H3CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4790
Mængde 1 g
Formel vægt 170.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorophenylacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.