Få mere at vide
2,4-Di-tert-butylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Di-tert-butylphenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3 |
| Formel vægt | 206.1671 |
| Procent renhed | >95% |