Få mere at vide
2,4-di-tert-butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25kg
500g
Artikelnummer. 10553521
Brand: Thermo Scientific Acros 160125000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-76-4
MDL nummer MFCD00008828
InChI nøgle ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC navn 2,4-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Di-tert-butylphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54.0°C to 59.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 264.0°C
Flammepunkt 115°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H22O
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H3OH
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Molekylvægt (g/mol) 206.33
Formel vægt 206.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.