Få mere at vide
2,4-di-tert-butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408427
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408427 250 g 250g
11498417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18509.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.329 g/mol
2,4-Di-tert-butylphenol bruges til at studere dets alkyleringsreaktion med cinnamylalkohol i nærvær af Al-substituerede uordnede hexagonale molekylære silicakatalysatorer. Det er et råmateriale til fosfitantioxidanter. Antioxidanterne bruges primært til fremstilling af polyolefiner. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af UV-stabilisatorer og til fremstilling af lægemidler og duftstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Di-tert-butylphenol bruges til at studere dets alkyleringsreaktion med cinnamylalkohol i nærvær af Al-substituerede uordnede hexagonale molekylære silicakatalysatorer. Det er et råmateriale til fosfitantioxidanter. Antioxidanterne bruges primært til fremstilling af polyolefiner. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af UV-stabilisatorer og til fremstilling af lægemidler og duftstoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ether, acetone, chloroform. 2,4-di-tert-butylphenol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-76-4
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.329
MDL nummer MFCD00008828
InChI nøgle ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC navn 2,4-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Di-tert-butylphenol
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 0.887
Kogepunkt 265°C
Flammepunkt 129°C (264°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1910383
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 97%