missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138380
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138380 2.5 g
30137090 5 g
30012497 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3754282.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2012-74-0
Molekylær formel C11 H13 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 212.67
Synonym Butyric acid, 2-(p-chlorophenyl)-3-methyl- (7CI,8CI), 4-Chloro-α-(1-methylethyl)benzeneacetic acid, (RS)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (RS)-Fenvaleric acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, (±)-2-(p-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (±)-Fenvaleric acid, (±)-α-Isopropyl-4-chlorophenylacetic acid, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, 2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, 2-(p-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, 4-Chloro-α-isopropylbenzeneacetic acid, 4-Chloro-α-isopropylphenylacetic acid, Racemic fenvaleric acid, dl-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
SMIL CC(C)C(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenvalerate free acid metabolite
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 212.0604
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.