Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)-2-propanol, 97%
Artikelnummer. 15472339
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472339 250 mg 250mg
15462339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64919.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2077-19-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et medicinmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et medicinmellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (1,4
g/L) (25 C)°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2077-19-2
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD11870096
InChI nøgle AOGYBHJTXLXRSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl propan-2-ol, 2-4-bromophenyl-2-propanol, acmc-209fdx, 2-4-bromophenyl propan-2-o1, 2-4-bromophenyl-propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl-propan-2-ol, p-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 4-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
PubChem CID 12681920
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)propan-2-ol
SMIL CC(C)(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)-2-propanol
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Farve Hvid
Tæthed 1.356 g/mL
Kogepunkt 75°C to 85°C (0.1 mmHg)
Brydningsindeks 1.552
Mængde 250 mg
Beilstein 1935066
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (1.4g/L) (25°C)
Formel vægt 215.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof