missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate), TRC

Artikelnummer. 30455087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455087 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT306005100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate)
CAS 90498-90-1
Molekylær formel C43H64O10
Mængde 100 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) ester (9CI), 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, benzenepropanoic acid deriv., (2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate], 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[beta-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro(5.5)undecane, 3,9-Bis[2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, A 80, ADK Stab AO 80, ADK Stab LX 803A, AO 80, Antioxidant AO 80, Antioxidant GA 80, GA, GA 80, LX 802, Mark AO 80, Sumilizer AG 80, Sumilizer GA, Sumilizer GA 80
InChI formel InChI=1S/C43H64O10/c1-27-17-29(19-31(35(27)46)39(3,4)5)13-15-33(44)48-21-41(9,10)37-50-23-43(24-51-37)25-52-38(53-26-43)42(11,12)22-49-34(45)16-14-30-18-28(2)36(47)32(20-30)40(6,7)8/h17-20,37-38,46-47H,13-16,21-26H2,1-12H3
SMIL Cc1cc(CCC(=O)OCC(C)(C)C2OCC3(COC(OC3)C(C)(C)COC(=O)CCc4cc(C)c(O)c(c4)C(C)(C)C)CO2)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn [2-[3-[1-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoyloxy]-2-methylpropan-2-yl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-9-yl]-2-methylpropyl] 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 740.96
Formel vægt 740.4499
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.