Få mere at vide
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 97%
Artikelnummer. 10525401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10525401 50 g Plastflaske 50g
10419052 5 g Glasflaske 5g
10510234 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139330500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732-26-3
Molekylær formel C18H30O
Molekylvægt (g/mol) 262.44
MDL nummer MFCD00008821
InChI nøgle PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
PubChem CID 12902
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129 °C til 132 °C
Kogepunkt 277 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [(CH3)3C]3C6H2OH
Mængde 50 g
FN nummer 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 2,4,6-tritert-butylphenol
Formel vægt 262.42
Procent renhed 97%