Få mere at vide
2,4,6-Tri-tert-butylaniline, 95%
Artikelnummer. 11304584
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304584 1 g 1g
11314584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01362.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 961-38-6 | C18H31N | 261.453 g/mol
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzen (voluminøs amin) bruges til syntese af monomert iminophosphoran
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzen (voluminøs amin) bruges til syntese af monomert iminophosphoran
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 961-38-6
Molekylær formel C18H31N
Molekylvægt (g/mol) 261.453
MDL nummer MFCD00011645
InChI nøgle REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tri-tert-butylaniline, 2,4,6-tri-t-butylaniline, 2,4,6-tri tert-butyl aniline, aniline, tri-tert-butyl, 2,4,6-tri-tert-butylphenylamine, 2,4,6-tritert-butylphenylamine, benzenamine, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, aniline, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris tert-butyl phenylamine, pubchem16758
PubChem CID 70402
IUPAC navn 2,4,6-tritert-butylanilin
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)N)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2272612
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 261.46
Procent renhed 95%