Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane, 95%
Artikelnummer. 10796042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796042 100 g Glasflaske 100g
10491173 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349981000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1889-67-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1889-67-4
Molekylær formel C18H22
Molekylvægt (g/mol) 238.37
MDL nummer MFCD00053713
InChI nøgle HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane, dicumene, 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl dibenzene, dicumyl, butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl, benzene, 1,1'-1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl bis, .alpha.,.alpha.'-dicumyl, 2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl benzene, bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl, 1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl benzene
PubChem CID 74681
IUPAC navn (2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-2, 3-diphenylbutane
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 110°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)2C(CH3)2C6H5
Mængde 100 g
Beilstein 05,396
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 238.37
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes, or Chunks