Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane, 95%
Artikelnummer. 10491173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10491173 25 g Glasflaske 25g
10796042 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349980250
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1889-67-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1889-67-4
Molekylær formel C18H22
Molekylvægt (g/mol) 238.37
MDL nummer MFCD00053713
InChI nøgle HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane, dicumene, 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl dibenzene, dicumyl, butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl, benzene, 1,1'-1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl bis, .alpha.,.alpha.'-dicumyl, 2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl benzene, bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl, 1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl benzene
PubChem CID 74681
IUPAC navn (2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-2, 3-diphenylbutane
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 110°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)2C(CH3)2C6H5
Mængde 25 g
Beilstein 05,396
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 238.37
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes, or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.