Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10039601
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039601
1 g, 1g
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10039601
Brand: Thermo Scientific Maybridge SP00108DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-08-3
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00728868
InChI nøgle SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thioneVis mereVis mindre
PubChem CID 2736118
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamid
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™ >