Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783137
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10783137 5 g 5g
10233382 250 mg 250mg
10039601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783137 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00108DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-08-3
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00728868
InChI nøgle SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2736118
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamid
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%