Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 179.24 |
| Procent renhed | 97% |