Få mere at vide
2-(3-Bromphenyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11944661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11944661 1 g 1g
11954661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444620010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 30951-66-7
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
InChI nøgle ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene
PubChem CID 15072383
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)propan-2-ol
SMIL CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Kogepunkt 100 °C (3,0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.