Få mere at vide
2-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]eddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326984
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10326984 25 g 25g
10210563 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10326984 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB09885EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 1611-03-6
Molekylær formel C16H24O3
Molekylvægt (g/mol) 264.365
InChI nøgle QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
PubChem CID 2775110
IUPAC navn 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[3, 5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]acetic acid
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 264.36
Procent renhed 97%