Få mere at vide
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%, Thermo Scientific™
962.70 DKK - 2783.62 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 104206-65-7
Molekylær formel C14H10F3NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.231
MDL nummer MFCD01752192
InChI nøgle OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
PubChem CID 115355
ChEBI CHEBI:50378
IUPAC navn 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
SMIL C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15440107
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.MD
250mg
962.70 DKK
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15430107
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.03
1g
2783.62 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
104206-65-7
329.231
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
115355
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
C14H10F3NO5
MFCD01752192
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
CHEBI:50378
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
C14H10F3NO5
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
329.231
CHEBI:50378
95%
104206-65-7
MFCD01752192
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
115355
329.23
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0766666
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater