Få mere at vide
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%, Thermo Scientific™
962.70 DKK - 2783.62 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 104206-65-7 |
|---|---|
| Molekylær formel | C14H10F3NO5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.231 |
| MDL nummer | MFCD01752192 |
| InChI nøgle | OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona |
| PubChem CID | 115355 |
| ChEBI | CHEBI:50378 |
| IUPAC navn | 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| SMIL | C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15440107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.MD |
250mg |
962.70 DKK
250mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15430107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.03 |
1g |
2783.62 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 104206-65-7 | |
| 329.231 | |
| OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 115355 | |
| 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| C14H10F3NO5 | |
| MFCD01752192 | |
| nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona | |
| CHEBI:50378 | |
| C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
Tekniske data
| 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione | |
| C14H10F3NO5 | |
| nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona | |
| C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] | |
| 329.231 | |
| CHEBI:50378 | |
| 95% |
| 104206-65-7 | |
| MFCD01752192 | |
| OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione | |
| 115355 | |
| 329.23 |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0766666
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C