Få mere at vide
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar H66633.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15430107
  • 2783.62 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
104206-65-7
329.231
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
115355
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
C14H10F3NO5
MFCD01752192
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
CHEBI:50378
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
C14H10F3NO5
1g
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
115355
329.23
104206-65-7
MFCD01752192
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
329.231
CHEBI:50378
95%