Få mere at vide
2-(2-Nitro-4-trifluormethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedion, 95%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 329.23 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |