Få mere at vide
2,2'-Isopropylidenediphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Isopropylidenediphenol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-7-3-5-9-13(11)16)12-8-4-6-10-14(12)17/h3-10,16-17H,1-2H3 |
| Formel vægt | 228.115 |