CAS RN 7559-72-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,2'-Isopropylidenediphenol, TRC
CAS: 7559-72-0 Molekylær formel: C15H16O2 Molekylvægt (g/mol): 228.29 Synonym: 2,2'-(1-methylethylidene)bisphenol,2,2'-isopropylidenediphenol,2,2-Bis(2-hydroxyphenyl)propane,2,2'-Dian,o,o'-Dian,o-Diphenylolpropane; IUPAC navn: 2-[2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol SMIL: OC1=CC=CC=C1C(C)(C)C2=C(O)C=CC=C2