Få mere at vide
(1S,2R)-N-acetyl efedrin, TRC
Artikelnummer. 30136454
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136454 25 mg
30136301 50 mg
30010087 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17386025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 894793-15-8
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Synonym N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide;
IUPAC navn N-[(2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamid
SMIL OC([C@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-N-Acetyl Ephedrine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12?/m1/s1
Procent renhed >95%