Få mere at vide
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468815 25 g 25g
15448815 1 g 1g
15458815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34178.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215194-05-0
Molekylær formel C13H20ClNO
Molekylvægt (g/mol) 241.759
MDL nummer MFCD09749874
InChI nøgle PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Synonym 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
PubChem CID 44890859
IUPAC navn (1S,2R)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Smeltepunkt 222°C to 224°C
Farve White to Cream
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 241.76
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Powder