Få mere at vide
1-tert-butyl-4-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392346
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392346 50 g 50g
11372346 2 g 2g
11382346 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06067.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3282-56-2 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3282-56-2
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00041253
InChI nøgle XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
PubChem CID 76773
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-nitrobenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl-4-nitrobenzene
Tæthed 1.0586
Kogepunkt 265°C to 267°C
Brydningsindeks 1.534
Mængde 50 g
Beilstein 2047337
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%