Få mere at vide
1-tert-Butyl-4-iodobenzene, 97%
Artikelnummer. 11362517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362517 5 g 5g
11352517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35779-04-5 | C10H13I | 260.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35779-04-5
Molekylær formel C10H13I
Molekylvægt (g/mol) 260.118
MDL nummer MFCD00052339
InChI nøgle WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-iodobenzene, 4-tert-butyliodobenzene, 4-t-butyliodobenzene, 1-iodo-4-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-iodo, 4-tert-butyl-1-iodobenzene, 2-4-iodophenyl-2-methylpropane, 2-4'-iodophenyl-2-methylpropane, pubchem3974, 4-t-butyl-iodobenzene
PubChem CID 142029
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-iodbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Tæthed 1.468
Kogepunkt 243°C
Flammepunkt 106°C (223°F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 5 g
Beilstein 1931810
Følsomhed Light Sensitive
Formel vægt 260.12
Procent renhed 97%