Få mere at vide
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11469846
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469846 5 g 5g
11479846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20325.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14411-56-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14411-56-4
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00060845
InChI nøgle MUJPTTGNHRHIPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139753
IUPAC navn 1-tert-butyl-3-ethylbenzen
SMIL CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Tæthed 0.86
Kogepunkt 205°C
Lugt Mild
Mængde 5 g
Synonym 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g
Formel vægt 162.27
Procent renhed 98%