Få mere at vide
1-Phenyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10777973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10777973 5 g Glasflaske 5g
10661784 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777973 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-87-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-87-4
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00004540
InChI nøgle WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenyl-2-propanol, benzyl methyl carbinol, 2-hydroxy-1-phenylpropane, benzylmethylcarbinol, 2-propanol, 1-phenyl, benzeneethanol, .alpha.-methyl, alpha-methyl-phenethyl alcohol, benzeneethanol, alpha-methyl, alpha-methylbenzeneethanol, .alpha.-methylphenethyl alcohol
PubChem CID 94185
IUPAC navn 1-phenylpropan-2-ol
SMIL CC(O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-propanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9900g/mL
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.5200 to 1.522
Mængde 5 g
Beilstein 06,503
Specifik vægtfylde 0.99
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /