Få mere at vide
1-Phenyl-1-propanol 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10041640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
250g; Glass bottle
Artikelnummer.
10041640 250g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10041640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150032500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-propanol
Navn note 99%
CAS 93-54-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9900g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H12O
Lineær formel C2H5CH(C6H5)OH
Brydningsindeks 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00004564
Mængde 250 g
Synonym 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
InChI nøgle DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC navn 1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.194
PubChem CID 7147
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid