Få mere at vide
(+/-)-1-Phenyl-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449782
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449782 100 g 100g
11439782 25 g 25g
11459782 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449782 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10830.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-54-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-54-9
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00004564
InChI nøgle DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
PubChem CID 7147
IUPAC navn 1-phenylpropan-1-ol
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-1-Phenyl-1-propanol
Tæthed 0.994
Kogepunkt 217°C to 219°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 100 g
Beilstein 1906759
Merck Index 14,3768
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%