Få mere at vide
(+/-)-1-Phenyl-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1-Phenyl-1-propanol |
| Tæthed | 0.994 |
| Kogepunkt | 217°C to 219°C |
| Flammepunkt | 95°C (203°F) |
| Brydningsindeks | 1.52 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1906759 |
| Merck Index | 14,3768 |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (+/-)-1-Phenyl-1-propanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-1-Phenyl-1-propanol