Få mere at vide
1-Phenyl-1,2-propandion, 98%
Artikelnummer. p-183277 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279493 1 g Glasflaske 1g
10472401 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207360010
CAS: 579-07-7 | C9H8O2 | 148,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 579-07-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00008755
InChI nøgle BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-propanedione, acetylbenzoyl, acetyl benzoyl, benzoylacetyl, methylphenylglyoxal, pyruvophenone, 1,2-propanedione, 1-phenyl, phenylmethyldiketone, benzoyl methyl ketone, methyl phenyl diketone
PubChem CID 11363
ChEBI CHEBI:63552
IUPAC navn 1-phenylpropan-1,2-dion
SMIL CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1, 2-propanedione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 105.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCOCH3
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5340
Mængde 1 g
Beilstein 07, 677
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 148.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1,2-propanedione
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.