Få mere at vide
1-Phenyl-1,2-propandion, 98%
Artikelnummer. 10472401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472401 5 g Glasflaske 5g
10279493 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207360050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 579-07-7 | C9H8O2 | 148,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-07-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00008755
InChI nøgle BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-propanedione, acetylbenzoyl, acetyl benzoyl, benzoylacetyl, methylphenylglyoxal, pyruvophenone, 1,2-propanedione, 1-phenyl, phenylmethyldiketone, benzoyl methyl ketone, methyl phenyl diketone
PubChem CID 11363
ChEBI CHEBI:63552
IUPAC navn 1-phenylpropan-1,2-dion
SMIL CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1, 2-propanedione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 105.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCOCH3
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5340
Mængde 5 g
Beilstein 07, 677
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 148.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1,2-propanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.