Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 111,0 °C til 115,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5COC(=NOH)CH3 |
| Vis mere |