Få mere at vide
1-Iodo-4-n-propylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11357585
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357585 5 g 5g
11367585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05767.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126261-84-5 | C9H11I | 246,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126261-84-5
Molekylær formel C9H11I
Molekylvægt (g/mol) 246.09
MDL nummer MFCD00051612
InChI nøgle ZRWCHMFGMKNWEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-n-propylbenzene, 1-iodo-4-propyl-benzene, 4-iodopropylbenzene, 4-propyliodobenzene, p-n-propyliodobenzene, 4-iodo-n-propylbenzene, 4-n-propyl iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-propyl, 1-iodanyl-4-propyl-benzene
PubChem CID 612541
IUPAC navn 1-iod-4-propylbenzen
SMIL CCCC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-n-propylbenzene
Kogepunkt 240°C to 242°C
Brydningsindeks 1.579
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 246.09
Procent renhed 97%