Få mere at vide
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483244
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483244
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11483244
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10584.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299.155 g/mol
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese
af carbocyaninfarvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Precursor i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-55-3
Molekylær formel C12H14IN
Molekylvægt (g/mol) 299.155
MDL nummer MFCD00031829
InChI nøgle OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1Vis mereVis mindre
PubChem CID 69076
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium;iodid
SMIL CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Smeltepunkt 231°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Water.
Formel vægt 299.16
Procent renhed 97%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10229482 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2024 ArtikelnummerA10584.06,A10584.14,A10584.22
Partinummer10228108 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/09/2023 ArtikelnummerA10584.06,A10584.14,A10584.22
PartinummerB5360B CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10584.06,A10584.14,A10584.22
PartinummerF2078B CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10584.06,A10584.14,A10584.22
PartinummerF2078A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10584.06,A10584.14,A10584.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >