Få mere at vide
1-Ethyl-2-methylquinoliniumiodid, 97 %
Artikelnummer. 11473244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473244 5 g 5g
11483244 25 g 25g
11493244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10584.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299,155 g/mol
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese
af carbocyaninfarvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Precursor i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-55-3
Molekylær formel C12H14IN
Molekylvægt (g/mol) 299.155
MDL nummer MFCD00031829
InChI nøgle OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 69076
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium;iodid
SMIL CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Smeltepunkt 231 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand.
Formel vægt 299.16
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.